Key Documents
276286
(1R)-(−)-Camphorquinone
99%
Synonim(y):
(1R)-(−)-2,3-Bornanedione, 2,3-Bornanedione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −101°, c = 2 in toluene
mp
200-203 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
Klucz InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- α-Hydroxycamphors by selective reduction of keto groups using various vegetables.
- Camphor-1,2-diamine platinum(II) complexes for DNA interaction studies.
- Camphoric anhydride by unsensitized photo-oxidation in the presence of oxygen and polar solvents.
- Camphorquinone-based chiral homoallylic amine, which is reacted with aldehydes to produce homoallylic primary amines via imine formation followed by 2-azonia-Cope rearrangement.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?