Merck
275530
Sigma-Aldrich
(2-Pyrimidylthio)acetic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thioether
ciąg SMILES
OC(=O)CSc1ncccn1
InChI
1S/C6H6N2O2S/c9-5(10)4-11-6-7-2-1-3-8-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Klucz InChI
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(2-Pyrimidylthio)acetic acid was used in the synthesis of diorganotin(IV)-oxo-carboxylates by reacting with diorganotin(IV) oxide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses, spectroscopic characterizations and crystal structures of diorganotin (IV)-oxo-carboxylates with 2-pyrazinecarboxylic acid or (2-pyrimidylthio) acetic acid.
Journal of Coordination Chemistry, 59(12), 1335-1347 (2006)