Merck
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-α-cyanocinnamate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
Klucz InChI
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
Zastosowanie
Trans-α-cyjanocynamonian etylu może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)