Kluczowe dokumenty
R3904
Reversine
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-(4-Morpholinoanilino)-6-cyclohexylaminopurine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: soluble 7 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)Nc2nc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc5nc[nH]c25
InChI
1S/C21H27N7O/c1-2-4-15(5-3-1)24-20-18-19(23-14-22-18)26-21(27-20)25-16-6-8-17(9-7-16)28-10-12-29-13-11-28/h6-9,14-15H,1-5,10-13H2,(H3,22,23,24,25,26,27)
Klucz InChI
ZFLJHSQHILSNCM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora3(25370)
Zastosowanie
- to study the need of mitotic arrest for combretastatin A4 (CA4)-mediated cytotoxicity
- to study the contribution of SAC activation to epstein-barr virus (EBV) replication
- to induce chromosome mis-segregation
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)