Merck
260398
Sigma-Aldrich
7-Octene-1,2-diol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4625 (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
Klucz InChI
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)