Merck
251739
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonim(y):
Glycerol α-monoallyl ether, Glycerol 1-allyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1701144
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
142 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)COCC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h2,6-8H,1,3-5H2
Klucz InChI
PAKCOSURAUIXFG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chunhui Ruan et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(12), 10398-10408 (2018-03-03)
An ideal gene-carrying vector is supposed to exhibit outstanding gene-condensing capability with positively charged macromolecules to protect the carried gene during in vivo circulation and a rapid dissociation upon microenvironmental stimuli at the aimed sites to release the escorted gene.
Nathan Z Dreger et al.
Biomaterials, 221, 119399-119399 (2019-08-20)
Hernia repair outcomes have improved with more robust material options for surgeons and optimized surgical techniques. However, ventral hernia repairs remain challenging with an inherent risk of post-surgical adhesions in the peritoneal space which can occur regardless of interventional material