Kluczowe dokumenty
258822
4-Methylmorpholine N-oxide solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
NMMO solution, NMO solution, NSC 73198, NSC 82153
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4201
pH
9.00 ( in neat)
bp
118.5 °C
mp
−20 °C
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 4-Methylmorpholine N-oxide (NMO) is widely used as a co-oxidant to regenerate osmium tetroxide (OsO4) catalyst during dihydroxylation of alkenes.
- In the presence of catalytic amounts of tetra-n-propylammonium perruthenate (TPAP), NMO oxidizes secondary amines to the corresponding imines.
- 4-Methylmorpholine N-oxide solution can be used to oxidize activated primary halides to aldehydes and secondary halides to ketones, respectively.
- It can also be used to promote stereoselective intermolecular Pauson-Khand reaction for the synthesis of cyclopentenones.
Reagent or Reactant for:
- Cyclocondensation and cyclization in the enantioselective synthesis of oxazolomycin A
- Wharton rearrangement and stereoselective dihydroxylation reactions
- Reduction of amine N-oxides by diboron reagents
- Synthesis of polysaccharide blend fibers
- Synthesis of cellulose / modified nano-SiO2 composite packaging films
- Copper-catalyzed oxidative coupling for preparation of propargylamines
Used as a pretreatment for techno-economical study of ethanol and biogas production from spruce wood
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?