Merck
253804
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
62-66 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-etylobenzoesowy został wykorzystany:
  • jako substrat do mikrobiologicznej asymetrycznej syntezy(S)-3-metyloftalidu
  • w syntezie γ-laktonów i nadtlenku bis(2-etylobenzoilu)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microbial asymmetric syntheses of 3-alkylphthalide derivatives.
Kitayama T.
Tetrahedron Asymmetry, 8(22), 3765-3774 (1997)
Intramolecular hydrogen-atom transfer in 2-alkylbenzoyloxyl radicals as studied by transient absorption kinetics and product analyses on the photodecomposition of bis (2-alkylbenzoyl) peroxides.
Wang J, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68(4), 1213-1219 (1995)
Cynthia D Fast et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(11), 3085-3101 (2017-02-12)
Fear- and stress-induced activity in the amygdala has been hypothesized to influence sensory brain regions through the influence of the amygdala on neuromodulatory centers. To directly examine this relationship, we used optical imaging to observe odor-evoked activity in populations of
An improved method for the synthesis of ?-lactones using sodium bromate and sodium hydrogen sulfite.
Hayat S, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1647-1649 (2001)