Merck
252263
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethylbutane
97%
Synonim(y):
3-(Bromomethyl)pentane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CCC(CC)CBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-2-etylobutan został użyty do przygotowania dialkoksytriaryloaminy. Stosowano go również jako odczynnik modyfikujący cysteinę.
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Nantenine analogs with aporphinoid 5-HT2A and α-1A antagonistic activity
  • Aporphines with cytotoxicity toward human colon cancer cell lines
  • Dimeric amide foldamers acting as alpha-helix mimetics
  • Endocrine-disrupting nanylphenol isomers synthesized via demethylation
  • Phosphonic acid-containing benzimidazoles for use as fructose-1,6-biphosphatase inhibitors
  • 5-Bromo-1H-indole-3-acetohydroxamic acid for use as peptide deformylase inhibitors
Reactant involved in studies of the effect of oxygenated side chains in Ephedra compounds
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced poling efficiency in highly thermal and photostable nonlinear optical chromophores.
Faccini M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(18), 2141-2149 (2008)
Usama M Hegazy et al.
Chemistry & biology, 13(9), 929-936 (2006-09-21)
Proteins contain amino acid residues essential to structure and function. Ribosomal protein synthesis is typically limited to the 20 amino acids of the genetic code, but posttranslational chemical modifications can greatly expand the diversity of side chain functionalities. In this