Merck
250988
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.602 (lit.)
bp
135-136 °C/35 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dibromotoluene has been used:
  • as internal standard for quantification of cyanide and thiocyanate in human saliva by GC-MS
  • in the preparation of 2,5-bis(4′-alkoxycarbonylphenyl)styrenes, monomers required for the synthesis of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers based on 2, 5-bis (4'-alkoxyphenyl) styrene.
Yu Z, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(10), 1454-1464 (2003)
Buddha D Paul et al.
Journal of analytical toxicology, 30(8), 511-515 (2006-11-30)
A method is described for simultaneous determination of cyanide (CN) and thiocyanate (SCN) in human saliva, or oral fluid. SCN concentrations in body fluids appeared to be important in classifying patients as smokers or nonsmokers, in determining some clinical conditions
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes