Merck
250759
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenyl isocyanate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.10
Beilstein:
2831577
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
42 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isocyanate
ciąg SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Klucz InChI
HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Difluorophenyl isocyanate has been used:
  • in the synthesis of N,N-disubstituted S,N′-diarylisothioureas
  • as blocking reagent, to modify the hydroxyl, amine and epoxide functional groups of cured MY720/DDS epoxy thin films
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical modification of cured MY720/DDS epoxy resins using fluorinated aromatic compounds to reduce moisture sensitivity.
Hu H-P, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(5), 1235-1248 (1987)
Alan R Katritzky et al.
Journal of combinatorial chemistry, 4(4), 285-289 (2002-07-09)
Reactions of resin-bound 1,1-disubstituted-2-arylisothioureas 4aa',ab'-ec' with aryl isocyanates, diversely substituted at the para and/or meta positions, and with o-fluoro- and 2,4-difluorophenyl isocyanate followed by appropriate cleavage led to the formation of N,N-disubstituted S,N'-diarylisothioureas 9[1-70] in good yields and high purities.
Mengling Tang et al.
Autophagy, 17(8), 1918-1933 (2020-08-12)
Burkholderia pseudomallei: which causes melioidosis with high mortality in humans, has become a global public health concern. Recently, infection-driven lipid droplet accumulation has been related to the progression of host-pathogen interactions, and its contribution to the pathogenesis of infectious disease