Kluczowe dokumenty
249858
Antimony(V) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.442 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Urogenital tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?