Kluczowe dokumenty
249637
Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate
90%
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
Formularz
solid
mp
45-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
thioether
ciąg SMILES
CS\C(SC)=N\C#N
InChI
1S/C4H6N2S2/c1-7-4(8-2)6-3-5/h1-2H3
Klucz InChI
IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 4-metylotiopirazolo[1,5-a]-1,3,5-triazyny
- metylosulfanylowych pochodnych azoloazyn i azoloazoli
- metylosulfanylopirymidyny
- N-arylo-6-metylosulfanylo-4-oksopirymidyno-5-węglitryle
- cyjanoguanidyny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)