Merck
246263
Sigma-Aldrich
Indole-4-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
4-Carboxyindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
213-214 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
ROGHUJUFCRFUSO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of substituted indole derivatives as histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of potent and selective inhibitors of human reticulocyte 15-lipoxygenase-1
  • Reactant for preparation of inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of pyridinyl carboxylates as SARS-CoV 3CL proinhibitors
  • Reactant for preparation of substituted bipiperidinylmethyl amides as CCR3 membrane binding ligands
  • Reactant for preparation of indole amide hydroxamic acids as potent inhibitors of histone deacetylases
  • Reactant for preparation of 2-[[[4′-chloro-[1,1-biphenyl]-4-yl]thio]methyl]-N-hydroxybutanamide derivatives as specific metalloproteinase
tert-butyl esters of indole and pyrrolecarboylic acids are readily prepared by direct treatment with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal (Cat. No. 395005).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SOLVENT EFFECTS ON THE ELECTRONIC ABSORPTION AND FLUORESCENCE SPECTRA OF INDOLE?4?CARBOXYLIC ACID: PROTOTROPIC EQUILIBRIA IN AQUEOUS SOLUTIONS.
Krishnamurthy M.
Photochemistry and Photobiology, 45(3), 359-364 (1987)
Synthetic Communications, 34, 3691-3691 (2005)