Merck
243248
Sigma-Aldrich
Beeswax
refined
Synonim(y):
Cera alba
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid
kolor
yellow
mp
61-65 °C (lit.)
Opis ogólny
Wosk pszczeli to naturalny wosk, który powstaje z pszczoły miodnej Apis mellifera. Jest to lipid, który zawiera węglowodory, estry i wolne kwasy, które mogą być wykorzystane do zmniejszenia przenoszenia wody na folie.
Zastosowanie
Wosk pszczeli jest stosowany do produkcji folii jadalnych (kazeinian sodu, izolat białka sojowego itp.). Może tworzyć mieszaninę z różnymi kwasami tłuszczowymi i poliolami, aby zapewnić elastyczne, sprężyste i rozciągliwe folie. Zmniejsza również przepuszczalność pary wodnej i poprawia właściwości mechaniczne folii.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Z Zhang et al.
Endocrinology, 157(12), 4930-4942 (2016-12-03)
Estrogen deficiency after ovariectomy (OVX) results in increased adiposity and bone loss, which can be prevented by systemic 17-β estradiol (E2) replacement. Studies in transgenic mice suggested that in addition to direct actions of estrogen in peripheral tissues, also estrogen
Tensile properties and water vapor permeability of sodium caseinate films containing oleic acid-beeswax mixtures
Fabra MJ, et al.
Journal of Food Engineering, 85(3), 393-400 (2008)
Effect of beeswax modification on the lipid matrix and solid lipid nanoparticle crystallinity
Attama AA and Muller-Goym CC
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 315(1-3), 189-195 (2008)
Chao Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(9), 2219-2223 (2012-02-14)
Soybean-protein isolate (SPI) has excellent film-forming capacity. However, the water vapor permeability of SPI film is high, which will cause the moisture lose of packaged products. The effect of high-pressure homogenization (HPH) on the water vapor permeability of SPI-beeswax films
R J Stacey
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(6), 1749-1759 (2011-06-18)
Residues from medicine containers in the collections of the British Museum have been investigated as part of a wider programme of scientific work on Roman surgical instruments. The cylindrical bronze containers are often described as instrument cases, but some contain