Kluczowe dokumenty
243221
Sigma-Aldrich
Beeswax
bleached
Synonim(y):
Cera alba
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
waxy solid
kolor
white
mp
61-65 °C (lit.)
Opis ogólny
Wosk pszczeli to naturalny wosk, który powstaje z pszczoły miodnej Apis mellifera. Jest to lipid, który zawiera węglowodory, estry i wolne kwasy, które mogą być wykorzystane do zmniejszenia przenoszenia wody na folie.
Zastosowanie
Wosk pszczeli jest stosowany do produkcji folii jadalnych (kazeinian sodu, izolat białka sojowego itp.). Może tworzyć mieszaninę z różnymi kwasami tłuszczowymi i poliolami, aby zapewnić elastyczne, sprężyste i rozciągliwe folie. Zmniejsza również przepuszczalność pary wodnej i poprawia właściwości mechaniczne folii.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
509.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
265 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tensile properties and water vapor permeability of sodium caseinate films containing oleic acid-beeswax mixtures
Fabra MJ, et al.
Journal of Food Engineering, 85(3), 393-400 (2008)
Effect of beeswax modification on the lipid matrix and solid lipid nanoparticle crystallinity
Attama AA and Muller-Goym CC
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 315(1-3), 189-195 (2008)
Daniel Bauer et al.
Die Naturwissenschaften, 100(1), 45-49 (2012-11-15)
The nests of European honeybees (Apis mellifera) are organised into wax combs that contain many cells with a hexagonal structure. Many previous studies on comb-building behaviour have been made in order to understand how bees produce this geometrical structure; however
R J Stacey
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(6), 1749-1759 (2011-06-18)
Residues from medicine containers in the collections of the British Museum have been investigated as part of a wider programme of scientific work on Roman surgical instruments. The cylindrical bronze containers are often described as instrument cases, but some contain
Federico Bernardini et al.
PloS one, 7(9), e44904-e44904 (2012-10-03)
Evidence of prehistoric dentistry has been limited to a few cases, the most ancient dating back to the Neolithic. Here we report a 6500-year-old human mandible from Slovenia whose left canine crown bears the traces of a filling with beeswax.