Kluczowe dokumenty
235911
Tetraethylammonium fluoride hydrate
98%
Synonim(y):
Tetraethylammonium fluoride monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4NF·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.25 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
YEKUWOWHPVKTCQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tetraethylammonium fluoride hydrate is a quaternary ammonium salt, is commonly used as a deprotection reagent in organic synthesis for the deprotection of silyl ether functional groups. It also acts as a mild and selective fluoride ion donor in fluorination reactions.
Zastosowanie
Tetraethylammonium fluoride hydrate can be used as a homogeneous catalyst in the selective methanolytic depolymerization of poly(lactic acid) PLA.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Kun Jiao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(7), 2270-2280 (2017-01-31)
Many synthesis parameters can influence zeolite crystallization, which include the molar ratio of reagents, water content, temperature, the selection of extraframework cations (organic or inorganic template) and so on. In this paper, two new materials, BUCT-1 with cuboid morphology and
Frank C Hendriks et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(26), 6305-6314 (2017-02-22)
A micro-spectroscopic method has been developed to probe the accessibility of zeolite crystals using a series of fluorescent 4-(4-diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide (DAMPI) probes of increasing molecular size. Staining large zeolite crystals with MFI (ZSM-5) topology and subsequent mapping of the resulting