Merck
T19550
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Fluoroboran tetrametyloamonu, [Me4N][BF4]
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(BF4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.95
Beilstein:
3715404
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in