Kluczowe dokumenty
234265
Sodium dihydrogencitrate
99%
Synonim(y):
Citric acid monosodium salt, Sodium citrate monobasic
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
212 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 53.5 g/L at 20 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- as reductant and stabilizer during the synthesis of Fe3O4 Pt core/shell particles
- in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration
- in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of Pt nanoparticles
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)