Key Documents
233161
3′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
Synonim(y):
3-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4611 (lit.)
tw
198-200 °C (lit.)
gęstość
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?