Merck
233153
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4584 (lit.)
gęstość
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′-(trifluorometylo)acetofenon został użyty do zbadania zastosowania in situ generowanego CuCF3 do bezpośredniego podstawienia chloru przez CF3 w różnych substratach aromatycznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.