Kluczowe dokumenty
229962
Thallium(I) chloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Thallous chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
10 mmHg ( 517 °C)
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
720 °C/1 atm (lit.)
mp
430 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?