Merck
228184
Sigma-Aldrich
Copper(II) cyclohexanebutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H11(CH2)3CO2]2Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
metody
AAS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
126 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Cu]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Cu/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
FGUOYHAMMRMUQO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Roztwory cykloheksanomaślanu miedzi(II) mogą być stosowane jako wzorce kalibracyjne w płomieniowej spektroskopii absorpcji atomowej folii miedzianych z akumulatorów litowo-jonowych. Sól została wykorzystana w badaniu, podczas którego specjacja miedzi w paliwie lotniczym została określona za pomocą chromatografii cieczowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantitation of the dissolution of battery-grade copper foils in lithium-ion battery electrolytes by flame atomic absorption spectroscopy.,
Zhao M, et al.
Electrochimica Acta, 49, 683?689-683?689 (2004)
Liquid chromatographic determination of copper speciation in jet fuel resulting from dissolved copper
Taylor DB and Synovec RE
Journal of Chromatography A, 659(1), 133-141 (1994)
H J Ougham et al.
Journal of bacteriology, 150(3), 1172-1182 (1982-06-01)
A strain of Arthrobacter was isolated by enrichment culture with cyclohexaneacetate as the sole source of carbon and grew with a doubling time of 4.2 h. In addition to growing with cyclohexaneacetate, the organism also grew with cyclohexanebutyrate at concentrations
Dean M Quesnel et al.
Chemosphere, 84(4), 504-511 (2011-04-05)
Naphthenic acids (NAs) are a major contributor to toxicity in tailings waste generated from bitumen production in the Athabasca Oil Sands region. While investigations have shown that bacteria can biodegrade NAs and reduce tailings toxicity, the potential of algae to