Merck
227366
Sigma-Aldrich
Fast Corinth V zinc chloride double salt
Dye content ≥90 %
Synonim(y):
Azoic Diazo Component 39, Azoic Diazo No. 39
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N5O3 · 0.5Cl4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.90
Numer w indeksie barw:
37220
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, ≥90%
mp
147 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
356 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥10000 at 335-375 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.COc1cc(\N=N\c2ccc(C)cc2[N+]([O-])=O)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(\N=N\c4ccc(C)cc4[N+]([O-])=O)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4/b2*19-18+;;;;;
Klucz InChI
VUFIPLOIANLIBR-BKZLANPUSA-J
Opis ogólny
Fast Corinth V zinc chloride double salt is a benzene diazonium zinc chloride double salt. It is also known as 4-Methyl-6-nitro-4-[(3-methyl-6-methoxyphenyl)azo]benzenedia- zonium hemi[zinc chloride] salt.
Zastosowanie
Fast Corinth V is a visualizing agent that can be used for quantitative TLC detection of zeranol. It is also used to functionalize carbon powder with nitroazobenzene groups by the process of reduction to modify the carbon particle surface.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Self-react. C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M B Medina et al.
Journal of chromatography, 581(1), 119-128 (1992-10-02)
In an attempt to improve sensitivity of thin-layer chromatographic (TLC) analysis and selectivity of visualizing agents for detection of estrogenic anabolic hormones, several dyes were screened for their chromogenic interactions with estrone, estradiol, diethylstilbestrol (DES), zeranol (zearalanol), zearalanone, and mycotoxins
M B Medina et al.
Journal of chromatography, 614(2), 315-323 (1993-05-05)
Clean-up procedures for the isolation of zeranol and diethylstilbestrol (DES) were modified to reduce the analysis time and to increase the efficiency of purification. Several dyes (Fast Blue BB, Fast Corinth V, Fast Blue RR, Fast Blue B, Fast Red