Kluczowe dokumenty
223913
Ascarite®
Sodium hydroxide-coated silica, 8-20 mesh
Synonim(y):
Askarytowy adsorbentCO2
Formularz
granular
wielkość cząstki
8-20 mesh
ciąg SMILES
[Na+].[O-H]
InChI
[1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
[HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M]
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Catalytic conversion of biomass-derived feedstocks into olefins and aromatics system.
- Catalytic conversion of furans in the continuous flow fixedbed reactor.
- Catalytic testing of the zeolite samples for conversion of glucose and maple wood using a semi-batch Pyroprobe reaction system.
- Isotopic analysis of methane (CH4) samples by near-infrared (NIR) continuous-wave-cavity ring-down spectrometry (CW-CRDS).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
223913-500G | 4061838778819 |
223913-100G | 4061835252862 |