Kluczowe dokumenty
238988
Drierite™
with indicator, 8 mesh
Synonim(y):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Polecane produkty
Formularz
chunks
wielkość cząstki
8 mesh
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Dinuclear nickel-catalyzed asymmetric vinylogous Mannich-type reaction of α, β-unsaturated γ-butyrolactam and N-boc imines to synthesize vinylogous Mannich adducts.
- Catalytic epoxidation of propylene glycol acetates to propylene oxide.
- Rare earth-alkali metal heterobimetallic complex-catalyzed enantioselective Aza-Michael addition of alkoxylamines to α, β-unsaturated carbonyl compounds to synthesize β-amino carbonyl compounds.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?