Próba
99%
bp
155-158 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10,13H2,1H3
Klucz InChI
DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Hexyloxy)aniline was used in the synthesis of 4-hydroxy-4′-hexyloxyazobenzene.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1143-1146 (2009)
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 74(5), 766-771 (1991-09-01)
We have devised a method to quantitate the nitrosamine, 2-ethylhexyl-4-(N-methyl-N-nitrosoamino) benzoate (NPABAO), in commercial products containing the sunscreen ingredient, Padimate O. The method involves a minimum of cleanup steps to afford a nonaqueous extract from product emulsions suitable for analysis