Kluczowe dokumenty
216984
2-(4-Biphenyl)-5-phenyloxazole
98%
Synonim(y):
BPO
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
115-119 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ncc(o3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15NO/c1-3-7-16(8-4-1)17-11-13-19(14-12-17)21-22-15-20(23-21)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
Klucz InChI
RQGVWYIZAUHBBE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We presents an article regarding common FAQ's for initiators and stabalizers