Merck
472077
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
<10% water
mp
235-240 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ncc(O)cn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-11-5-9(14)6-12-10/h1-6,13-14H
Klucz InChI
BKOPBDRWHKDPPN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)