Merck
215600
Sigma-Aldrich
Pararosaniline Base
Dye content 95 %
Synonim(y):
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.37
Numer w indeksie barw:
42500
Beilstein:
2148632
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
skład
Dye content, 95%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: 1 mg/mL
λmaks.
544 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥13000 at 544-550 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥18000 at 239-245 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥7000 at 287-293 nm in ethanol at 0.002 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Klucz InChI
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.