Merck
213209
Sigma-Aldrich
Lithium citrate hydrate
97%
Synonim(y):
Citric acid trilithium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.92 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Próba
97%
mp
112 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 10%, clear, colorless
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Klucz InChI
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)