Merck
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
Beilstein:
1936697
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter