Merck
206008
Sigma-Aldrich
Platinum, sulfided, on carbon
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, dry, matrix carbon, reduced support
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
dry
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
Matryca
carbon, reduced support
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru H-Genie Lite (Z744083).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)