Merck
205605
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C3H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
2039384
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
183-185 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 1-metylocyklopropanokarboksylowy został wykorzystany w badaniach struktura-aktywność małych kwasów karboksylowych (SCA). Został on również wykorzystany do identyfikacji selektywnych ligandów ortosterycznych zarówno dla receptora wolnych kwasów tłuszczowych 2 (FFA2), jak i receptora wolnych kwasów tłuszczowych 3 (FFA3).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes Schmidt et al.
The Journal of biological chemistry, 286(12), 10628-10640 (2011-01-12)
Free fatty acid receptor 2 (FFA2; GPR43) is a G protein-coupled seven-transmembrane receptor for short-chain fatty acids (SCFAs) that is implicated in inflammatory and metabolic disorders. The SCFA propionate has close to optimal ligand efficiency for FFA2 and can hence
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205605-50G
205605-1G4061825583853
205605-5G4061838767929