Merck
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1698535
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44
gęstość
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)