Merck
196843
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trifluorobenzene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
88 °C/759 mmHg (lit.)
gęstość
1.264 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Infrared absorption spectrum of liquid 1,2,4-trifluorobenzene has been investigated using LiF, NaCl, KBr and KRS-5 prisms. The microwave spectrum of 1,2,4-trifluorobenzene has been investigated at dry ice temperature in the frequency range of 8 to 12.4GHz.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microwave Spectrum, Dipole Moment and Centrifugal Distortion Constants of 1, 2, 4-Trifluorobenzene.
Doraiswamy S and Sharma SD.
Journal of the Physical Society of Japan, 44(2), 598-601 (1978)
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VII. 1, 2, 4-Trifluorobenzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys., 21(10), 1727-1730 (2004)
Haiyang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 66-73 (2016-02-27)
A hybrid fluorous monolithic column was simply prepared via photo-initiated free radical polymerization of an acrylopropyl polyhedral oligomeric silsesquioxane (acryl-POSS) and a perfluorous monomer (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl acrylate) in UV-transparent fused-silica capillaries within 5min. The physical characterization of hybrid fluorous monolith, including
Julian Renpenning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(13), 1095-1102 (2017-04-05)
The conventional high-temperature conversion (HTC) approach towards hydrogen compound-specific isotope analysis (CSIA) of halogen-bearing (F, Cl, Br, I) organics suffers from incomplete H The performance of the modified gas chromatography/chromium-based high-temperature conversion (GC-Cr/HTC) system was monitored and optimized using an