Merck
263478
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
gęstość
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Regioselective nucleophilic aromatic substitution reaction of 4-bromo-1,2-difluorobenzene with benzyl alcohol has been investigated.
Zastosowanie
4-Bromo-1,2-difluorobenzene has been used in the preparation of 4-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-morpholine.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of chiral key intermediates of morpholine based neurokinin receptor antagonists by asymmetric allylic alkylation.
Keldenich J, et al.
Tetrahedron, 69(31), 6424-6430 (2013)
Regioselectivity of fluorine substitution by alkoxides on unsymmetrical difluoroarenes.
Dirr R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4588-4590 (2008)