Merck
191523
Sigma-Aldrich
3,9-Divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
gęstość
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC1OCC2(CO1)COC(OC2)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-9-12-5-11(6-13-9)7-14-10(4-2)15-8-11/h3-4,9-10H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
OOXMQACSWCZQLX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,9-diwinylo-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan jest komonomerem środka sieciującego typu acetalowego i został użyty:
  • w rodnikowej kopolimeryzacji emulsyjnej metakrylanu 2-hydroksyetylu
  • jako środek sieciujący w syntezie rozkładalnych kwasowo miceli sieciowanych rdzeniowo
  • w syntezie nowego biokompatybilnego kopolimeru do ładowania indometacyny jako modelu leku
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Stern et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 41(2), 143-149 (1996-11-01)
Solid tumours contain hypoxic cells which are resistant to radiotherapy. This study compares the efficacy of several strategies to counteract diffusion-limited hypoxia, or intermittent hypoxia in a fractionated regimen of 1 to 6 x 2 Gy. Nicotinamide (250 mg/kg), perflubron
Upon the emulsion polymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate with 3, 9-divinyl-2, 4, 8, 10-tetraoxaspiro [5.5]-undecane.
Nita LE, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 381(1), 111-117 (2011)
Loredana E Nita et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 23(5), 1211-1223 (2012-03-15)
The study presents the possibility to use the 2-hydroxyethyl methacrylate--HEMA copolymer with a comonomer with spiroacetal moiety, 3,9-divinyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]-undecane)-U, as polymer network for loading the indomethacin--INN as drug model, and also, the controlled release evaluation of the prepared bioactive system. The
Acid-Degradable Core-Crosslinked Micelles Prepared from Thermosensitive Glycopolymers Synthesized via RAFT Polymerization.
Zhang L, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(2), 123-129 (2008)