Merck
191213
Sigma-Aldrich
5-Aminoorotic acid
99%
Synonim(y):
5-Amino-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-Amino-6-carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
NC1=C(NC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9/h6H2,(H,10,11)(H2,7,8,9,12)
Klucz InChI
HWCXJKLFOSBVLH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 5-aminoorotowy tworzy kompleksy z cerem (III), lantanem (III) i neodymem (III). Reaguje z dibezwodnikiem kwasu etylenodwuaminotetraoctowego w suchym DMF lub DMSO, dając funkcjonalizowane pochodne dikarboksyamidu.
Zastosowanie
Kwas 5-aminoorotowy został użyty jako wzorzec wewnętrzny podczas elektrochemicznego oznaczania kwasu orotowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irena Kostova et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 4(4), 371-378 (2008-08-05)
The cerium (III), lanthanum (III) and neodymium (III) complexes of 5-aminoorotic acid were synthesized and their structures were determined by means of theoretical study, spectral and physicochemical analysis. Significant differences in the spectra of the complexes were observed as compared
Synthesis and characterisation of chelating polycarboxylate ligands capable of forming intermolecular, complementary triple hydrogen bonds.
Georgopoulou AS, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 1869-1878 (1998)
Tommaso R I Cataldi et al.
Journal of chromatography. A, 1107(1-2), 130-138 (2006-01-13)
The application of activated pulsed amperometric detection (APAD) for the determination of orotic acid (OrA) in real samples at a gold working electrode in alkaline solutions, in combination with anion-exchange chromatography, is reported. Such an activated potential waveform was designed
Rony Panarsky et al.
Cancer & metabolism, 8, 7-7 (2020-08-11)
The loss-of-function mutation of fumarate hydratase (FH) is a driver of hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma (HLRCC). Fumarate accumulation results in activation of stress-related mechanisms leading to upregulation of cell survival-related genes. To better understand how cells compensate for