Merck
189960
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzhydrol
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
323 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
Klucz InChI
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylobenzhydrol po eteryfikacji tropiną daje bromowodorek eteru tropinylowego 2-metylobenzhydrylu (BS 6825). Ulega również redukcji w kwasie octowym zawierającym jod i wodny kwas podfosforowy, dając difenylometany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)