Merck
182680
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl formal)
powder
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
temp. przejścia
Tg 108 °C
gęstość
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
Klucz InChI
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)