Merck
446521
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,3-phenylene)isophthalamide]
Synonim(y):
1,3-Benzenediamine-1,3-benzenedicarbonyl dichloride copolymer, 1,3-Benzenediamine-isophthalyl chloride copolymer, m -Diaminobenzene-isophthaloyl chloride copolymer, m -Phenylenediamine-isophthaloyl chloride copolymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C14H14N2O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
>371 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
DMF-LiCl: soluble
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccccc1.NC(=O)c2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C8H8N2O2.C6H6/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H2,9,11)(H2,10,12);1-6H
Klucz InChI
FTTVLDNWOCMNMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in heat and flame protective clothing. Electrical insulating paper requiring high temperature stability.
Właściwości fizyczne
Does not melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
446521-100G4061833598313
446521-500G