Merck
182141
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
97% cis-1,4
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
slab/chunk
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5191
temp. przejścia
Tg −67 °C
Tm 36 °C
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)