Kluczowe dokumenty
180637
Kwas 9-hydroksy-9-fluorenokarboksylowy
96%
Synonim(y):
Flurenol, 9-Hydroxyfluorene-9-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
162-166 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(16)14(17)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17H,(H,15,16)
Klucz InChI
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?