Kluczowe dokumenty
179906
Tributylborane solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
TBB, Tributylboron
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Addition reactions for synthesis of phenyltrialkylborate salts
- Boron-based multicomponent reactions for generation of substituted aziridines, oxazolidines, and pyrrolidines
- Suzuki-Miyaura cross coupling of halopurines with trialkylboranes for the synthesis of adenosine A2A receptor antagonists
- Multicomponent C-alkylation reactions with aromatic aldimines
- One-pot alkylation-boration and electrophilic substitution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?