Kluczowe dokumenty
173401
1,2,4-Benzenetriol
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Hydroxyhydroquinone
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
mp
140 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Klucz InChI
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?