Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)