Merck
165174
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal
≥95.5%
Synonim(y):
4,4-dietoksybutanonitryl, 4,4-dietoksybutyronitryl
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CH2CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
104-106 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
nitrile
ciąg SMILES
CCOC(CCC#N)OCC
InChI
1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DRZCPHGVEATLFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Acetal dietylowy 3-cyjanopropionaldehydu został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie 2-(3,3-dietoksypropylo)-5-metoksyoksazolo-4-karboksylanu metylu i 2-(3,3-dietoksypropylo)-5-tert-butoksyoksazolo-4-karboksylanu tert-butylu. Został on również wykorzystany w syntezie pochodnych spermidyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of functionalised oxazoles and bis-oxazoles 1.
Bagley MC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 591-600 (1998)
A facile and stereoselective approach to substituted polyamines.
Barluenga J, et al.
Tetrahedron Letters, 34(12), 1981-1984 (1993)