Merck
162841
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
64-66 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H10O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7,12H,1H3
Klucz InChI
SRJCJJKWVSSELL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metylo-1-naftol ulega utlenieniu tlenem cząsteczkowym z wytworzeniem 2-metylo-1,4-naftochinonu. Mechanizm selektywnego utleniania 2-metylo-1-naftolu za pomocą H2O2 katalizowanego przez jednoskładnikowe katalizatory tytanowe, aerożel TiO2-SiO2 i mezostrukturalny hydrotermalnie stabilny krzemian tytanu został zbadany techniką spektroskopii EPR.
Zastosowanie
2-Metylo-1-naftol został wykorzystany w selektywnej syntezie witaminy K3 poprzez utlenianie w fazie ciekłej z użyciem katalizatora NbSBA-15.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxana A Kholdeeva et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(42), 11971-11983 (2011-09-15)
Oxidation of 2-methyl-1-naphthol (MNL) with molecular oxygen proceeds efficiently under mild reaction conditions (3 atm O(2), 60-80 °C) in the absence of any catalyst or sensitizer and produces 2-methyl-1,4-naphthoquinone (MNQ, menadione, or vitamin K(3)) with selectivity up to 80% in
EPR study on the mechanism of H2O2-based oxidation of alkylphenols over titanium single-site catalysts.
Zalomaeva OV, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 277(1), 185-192 (2007)
M Selvaraj et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(32), 9633-9638 (2012-07-17)
Well hexagonally ordered NbSBA-15 catalysts synthesized by an efficient hydrothermal method were used, for the first time, for the selective synthesis of vitamin K(3) by liquid-phase oxidation of 2-methyl-1-naphthol (2MN1-OH) under various reaction conditions. The recyclable NbSBA-15 catalysts were also