Merck
154288
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-metoksy-6-metylo-2H-piran-2-on został użyty jako związek modelowy do badania przypisania rezonansów protonów pierścieniowych w 4-metoksy-6-nonylo-2H-piran-2-onie.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)